Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Produktkod. p-8806010 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16368056
Brand: BRANDTECH™ BRAND™ 705700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BRAND™ PD-Tip™ II passar de flesta instrument med vanliga repeterande tips.
  • Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ Röra, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
  • Adapter medföljer för storlekarna 25 mL och 50 mL
  • Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
  • PD-Tips II är inte autoklaverbara
Dessa tips är lämpliga för följande dispensrar:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ röra, HandyStep™ tryck på S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0.1 mL
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell PD-Tip II
Precision ≤5 till 3 %
Noggrannhet ±≤8 till 1,6 %
Certifikat och efterlevnad Prestationscertifikat
Rena påståenden Virgin råvaror
Formatera Bulk, Bagged
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 100/Pk
Kvantitet 100
Produkttyp Precision Dispenser Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit Repeater Pipettor
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten
Examen Tryckt