Läs mer
PD146176, MedChemExpress
Produktkod. 16436527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16436527 5 mg
1 options
Produktkod. 16436527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103157
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
PD146176 (NSC168807), a 15-Lipoxygenase (15-LO) inhibitor, inhibits rabbit reticulocyte 15-LO (Ki=197 nM, IC50=0.54 μM). PD146176 reverses cognitive impairment, brain amyloidosis, and tau pathology by stimulating autophagy in aged triple transgenic mice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD146176
CAS 4079-26-9
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H11NS
Kvantitet 5 mg
Synonym NSC168807
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (105.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(N2)=C(CSC3=CC=CC=C31)C4=C2C=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 237.32
Formel vikt 237.32
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation