Läs mer
PD150606, MedChemExpress
Beskrivning
PD 150606 is a selective, cell-permeable non-peptide calpain inhibitor with Ki values of 0.21 μM and 0.37 μM for μ- and m-calpains respectively, which is neuroprotective.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD150606 |
| CAS | 179528-45-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H7IO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (91.47 mM) |
| LEDER | O=C(O)/C(S)=C/C1=CC=C(I)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.12 |
| Formel vikt | 306.12 |
| Visa mer |