Läs mer
PD153035 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | PD153035 Hydrochloride |
| CAS | 183322-45-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15BrClN3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | SU-5271 HydrochlorideAG1517 HydrochlorideZM 252868 Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.125 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.67 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?