Läs mer
PD153035 Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16457667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16457667 5 mg
16455696 100 mg
16434918 10 mg
16431167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16457667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12013
MedChemExpress PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
PD153035 Hydrochloride (SU-5271 Hydrochloride) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material PD153035 Hydrochloride
CAS 183322-45-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15BrClN3O2
Kvantitet 5 mg
Synonym SU-5271 HydrochlorideAG1517 HydrochlorideZM 252868 Hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 5.125 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC.Cl
Molekylvikt (g/mol) 396.67
Formel vikt 396.67
Procent renhet 99.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.