Läs mer
PD153035, MedChemExpress
Produktkod. 16472177
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472177 50 mg -
16466038 10 mg -
16428647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16472177 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14346
MedChemExpress PD153035 (SU-5271; AG1517; ZM 252868) is a potent EGFR inhibitor with Ki and IC50 of 6 and 25 pM, respectively.
PD153035 (SU-5271
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD153035
CAS 153436-54-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14BrN3O2
Kvantitet 50 mg
Synonym SU-5271 AG1517 ZM 252868
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (92.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(C=C(C2=C1)N=CN=C2NC3=CC(Br)=CC=C3)OC
Molekylvikt (g/mol) 360.21
Formel vikt 360.21
Procent renhet 99.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease