Läs mer
PD158780, MedChemExpress
Beskrivning
PD158780 is a potent EGFR family inhibitor with IC50s of 8 pM, 49, 52, 52 nM for EGFR, ErbB2, ErbB3, and ErbB4, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD158780 |
| CAS | 171179-06-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12BrN5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (50.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CNC1=CC2=C(NC3=CC(Br)=CC=C3)N=CN=C2C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.18 |
| Formel vikt | 330.18 |
| Visa mer |