Läs mer
PD168393, MedChemExpress
Produktkod. 16465898
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
16465898 10 mg
16453396 25 mg
16452047 50 mg
16448537 5 mg
16440206 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16465898 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13896
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress PD168393 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of EGFR tyrosine kinase and ErbB2. PD168393 irreversiblely inactivates EGF receptor ( IC50=0.7 nM) and is inactive against insulin receptor, PDGFR, FGFR and PKC.
PD168393 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of EGFR tyrosine kinase and ErbB2. PD168393 irreversiblely inactivates EGF receptor ( IC50=0.7 nM) and is inactive against insulin receptor, PDGFR, FGFR and PKC.
Spécification
Kemiskt namn eller material PD168393
CAS 194423-15-9
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13BrN4O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (81.25 mM)
LEDER C=CC(NC1=CC2=C(NC3=CC=CC(Br)=C3)N=CN=C2C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 369.22
Formel vikt 369.22
Procent renhet 98.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.