Läs mer
PD173074, MedChemExpress
Beskrivning
PD173074 is a potent FGFR1 inhibitor with an IC50 of 25 nM and also inhibits VEGFR2 with an IC50 of 100-200 nM, showing 1000-fold selectivity for FGFR1 over PDGFR and c-Src.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD173074 |
| CAS | 219580-11-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H41N7O3 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 52 mg/mL (99.30 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NC2=NC(NCCCCN(CC)CC)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)NC(C)(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.67 |
| Formel vikt | 523.67 |
| Visa mer |