missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies PD173074
Beskrivning
- PD173074 is a selective and potent, ATP-competitive inhibitor of FGFR
- It acts on both FGFR3 and FGFR1 (IC50 = 5 and 21.5 nM respectively), and also inhibits FGFR2, FGFR4 and KDR
- It is approximately 1000 times more potent than another common FGFR inhibitor SU5402
- (Koziczak et al.), Mohammadi et al.), Trudel et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 219580-11-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C28H41N7O3 |
| Renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?