Läs mer
PD173212, MedChemExpress
Beskrivning
PD173212 is a selective N-type voltage sensitive calcium channel (VSCC) blocker, with an IC50 of 36 nM in IMR-32 assays.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD173212 |
| CAS | 217171-01-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C38H53N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.71 mM) |
| LEDER | O=C(NC(C)(C)C)[C@@H](NC([C@H](CC(C)C)N(C)CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)=O)CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 599.85 |
| Formel vikt | 599.85 |
| Visa mer |