Läs mer
PD173955, MedChemExpress
Beskrivning
PD173955 is src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of ∼22 nM for Src, Yes and Abl kinase
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD173955 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 260415-63-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16Cl2N4OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (22.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C1C(C2=C(Cl)C=CC=C2Cl)=CC3=CN=C(NC4=CC=CC(SC)=C4)N=C3N1C |
| Visa mer |