Läs mer
PD176252, MedChemExpress
Beskrivning
PD176252 is a potent antagonist of neuromedin-B preferring (BB1) and gastrin-releasing peptide-preferring (BB2) receptor with Kis of 0.17 nM and 1 nM for human BB1 and BB2 receptors, and 0.66 nM, 16 nM for Rat BB1 and BB2 receptors, respectively
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PD176252 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 204067-01-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H36N6O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 115 mg/mL (196.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N[C@](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)(C)C(NCC4(C5=CC=C(OC)C=N5)CCCCC4)=O |
| Visa mer |