Läs mer
PD98059, MedChemExpress
Produktkod. 16484928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16484928 10 mg -
16475706 100 mg -
16451177 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12028
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress PD98059 is a potent and selective MEK inhibitor with an IC50 of 5 μM.
PD98059 binds to the inactive form of MEK, thereby preventing the activation of MEK1 (IC50 of 2-7 μM) and MEK2 (IC50 of 50 μM) by upstream kinases. PD98059 is a ERK1/2 signaling inhibitor. PD98059 is a ligand for the aryl hydrocarbon receptor (AHR), and suppresses TCDD binding (IC50 of 4 μM) and AHR transformation (IC50 of 1 μM). PD98059 also inhibits autophagy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PD98059
CAS 167869-21-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H13NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (124.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C=C(OC2=CC=CC=C21)C3=CC=CC(OC)=C3N
Molekylvikt (g/mol) 267.28
Formel vikt 267.28
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease