Läs mer
Invitrogen™ PDAM (1-Pyrenyldiazometan)
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Det fluorescerande diazometylderivatet PDAM (1-pyrenylyldiazometan) har ofta använts för att derivatisera biomolekyler. Diazoalkan reagerar med tillsats av katalys och kan användas för direkt karboxylsyramodifiering av proteiner och syntetiska polymerer. Fluorescerande diazoalkaner reagerar också med fosfater. PDAM rekommenderas som ett alternativ till ADAM eftersom det har mycket bättre kemisk stabilitet. Dessutom rapporteras detektionsgränsen för PDAM för konjugat vara cirka 20-30 femtomol, vilket är fem gånger bättre än vad som rapporterats för ADAM-konjugat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | PDAM |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra |
| Frakt skick | Våt is |
| Reaktiv del | Diazoalkan |
| Etikett eller färgämne | Pyren |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |