Läs mer
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17146574
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 17146574
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66713.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1609536-17-5
Molekylformel C42H56O4S4
Molekylvikt (g/mol) 753.15
InChI-nyckel WZMUYZASTRRKIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym Poly[5,5 '-bis(2-butyloctyl)-(2,2 '-bithiophene)-4,4 '-dicarboxylate-alt-5,5 '-2,2 '- bithiophene]
LEDER CCCCCCC(CCCC)COC(=O)C1=C(S[C]=C1)C1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=C(C=[C]S1)C(=O)OCC(CCCC)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PDCBT
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.