missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PDCD10 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP1-47195-0.1MG

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 18285135

  • 4395.00 SEK / 0.10mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

PDCD10 Polyclonal specifically detects PDCD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

PDCD10
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.4) with No Preservative
PDCD10
Recombinant human CCM3
0.1 mg
Primary
The polyclonal antibody will detect recombinant human CCM-3 in WB and native CCM-3 in IHC
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
LYOPH
Western Blot 1-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
apoptosis-related protein 15, cerebral cavernous malformations 3, MGC1212, MGC24477, programmed cell death 10, programmed cell death protein 10, TF-1 cell apoptosis-related protein 15, TFAR15CCM3Cerebral cavernous malformations 3 protein
Rabbit
Protein A purified
RUO
11235
Reconstitute in sterile water to a concentration of 0.1-1.0mg/mL.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.

For Research Use Only