Läs mer
PDCD10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-47195-0.02MG
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18230312
  • 1510.00 SEK / 0.02mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PDCD10 Polyclonal specifically detects PDCD10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PDCD10
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.4) with No Preservative
PDCD10
Recombinant human CCM3
0.02 mg
Primary
The polyclonal antibody will detect recombinant human CCM-3 in WB and native CCM-3 in IHC
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
LYOPH
Western Blot 1-5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
apoptosis-related protein 15, cerebral cavernous malformations 3, MGC1212, MGC24477, programmed cell death 10, programmed cell death protein 10, TF-1 cell apoptosis-related protein 15, TFAR15CCM3Cerebral cavernous malformations 3 protein
Rabbit
Protein A purified
RUO
11235
Reconstitute in sterile water to a concentration of 0.1-1.0mg/mL.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only