Läs mer
Tocris Bioscience™ PDD 00017238
Beskrivning
PDD 00017238 is a high affinity and potent PARG inhibitor (Kd = 3.09 nM; IC50 = 40 nM).
Negative control PDD 00031705 (Cat. No. 7009) also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2,4-Dimethyl-5-thiazolyl)methyl]-2,3-dihydro-N-(1-methylcyclopropyl)-2-oxo-3-(1,2,4-thiadiazol-5-yl)-1H-benzimidazole-5-sulfonamide |
| CAS | 1952247-05-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | PARG Inhibitors |
| Molekylformel | C19H20N6O3S3 |
| Renhet | 98% |