Läs mer
PDD 00017273, MedChemExpress
Beskrivning
PDD 00017273 is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) Glycohydrolase (PARG), with an IC50 of 26 nM, and a KD of 1.45 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PDD 00017273 |
| CAS | 1945950-21-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26N6O4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(N(CC3=CC(C)=NN3C)C(N(CC4=CN=C(C)S4)C2=O)=O)C=C1)(NC5(C)CC5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.62 |
| Formel vikt | 514.62 |
| Visa mer |