Läs mer
PDE-9 inhibitor, MedChemExpress
Produktkod. 16470578
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16470578 5 mg
16468118 10 mg
16444037 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16470578 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50865
MedChemExpress PDE-9 inhibitor is useful for neurodegenerative diseases.
PDE-9 inhibitor is useful for neurodegenerative diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PDE-9 inhibitor
Fysisk form Solid
CAS 1082743-70-1
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27N5O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.14 mM)
LEDER O=C1NC([C@H]2[C@@H](CN(C2)CC3=CC=CC=C3)C)=NC4=C1C=NN4C5CCOCC5
Molekylvikt (g/mol) 393.48
Formel vikt 393.48
Procent renhet 99.83%