Läs mer
PDE10-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16481557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481557 50 mg
16465368 10 mg
16428087 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12813
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
PDE10-IN-1 is a potent PDE10-IN-1 inhibitor extracted from Patent WO 2013192273 A1, for treating CNS and metabolic disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PDE10-IN-1
CAS 1516896-09-5
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H19N7
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (5.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C([C@H]2[C@H](C3=NN4C(C(C)=NC=C4C)=N3)C2)N=C5C6=C(N=CC=C6)C=CN51
Molekylvikt (g/mol) 369.42
Formel vikt 369.42
Procent renhet 97.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation