missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PDE1B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 16659044
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16659044 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16659044 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer PA5102578

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

PDE1B Polyclonal Antibody

PDE1B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PDE1B
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Pde1b
Genaccessionsnr. Q01064, Q01065, Q01066
Gene Alias 63 a Cam PDE; 63 a Cam-PDE; 63 kDa Cam-PDE; anti-oxidant protein 2; Aop2; Calcium/calmodulin-dependent 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase 1B; calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase; calmodulin-stimulated phosphodiesterase PDE1B1; Cam PDE 1B; Cam PDE1B; cam-PDE 1B; cyclic nucleotide phosphodiesterase (CaM-PDE); EGK_03739; epididymis secretory sperm binding protein Li 79p; HEL-S-79p; PDE 1B; Pde1b; Pde1b1; PDES 1B; PDES1B; Phosphodiesterase; phosphodiesterase 1B; phosphodiesterase 1B, Ca2+calmodulin dependent; phosphodiesterase 1B, Ca2+-calmodulin dependent; phosphodiesterase 1B, Ca2+-calmodulin dependent, 63 kDa; phosphodiesterase 1B, calmodulin-dependent; phosphodiesterase 1B1 Ca2+-calmodulin dependent 63 kDa; phosphodiesterase 1B1, Ca2+-calmodulin dependent, 63 kDa; phosphodiesterase IB calmodulin-dependent; presumed 63kDa form of the type 1 cyclic nucleotide phosphodiesterase family known as PDE1B
Gensymboler Pde1b
Värd art Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PDE1B(Accession Q01064), corresponding to amino acid residues E498-D536.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18574, 29691, 5153
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.