Learn More
PDE2A Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP3-00063AF405
Artikelnummer. 18322865
  • 3951.30 SEK / 0.10mL
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
PDE2A Polyclonal specifically detects PDE2A in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
PDE2A
Polyclonal
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
Alexa Fluor 405
cGMP-dependent 3'-5'-cyclic phosphodiesterase, cGMP-stimulated phosphodiesterase 1, cGMP-stimulated phosphodiesterase 4, cGSPDE, CGS-PDE, Cyclic GMP-stimulated phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE2A1, PED2A4, phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PDE2A (O00408-1; Glu 215-His 900).
0.1 mL
Signal Transduction
5138
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote