Läs mer
Novus Biologicals™ PDGF-C Antibody (Thrombogenics patent anti-PDGF-C) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28573-100ug
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30048486
  • 3195.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PDGF-C Monoclonal antibody specifically detects PDGF-C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PDGF-C
Monoclonal
Unconjugated
Q9NRA1
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Thrombogenics patent anti-PDGF-C
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
FALLOTEIN, PDGF-C, platelet derived growth factor C, platelet-derived growth factor C, SCDGFSpinal cord-derived growth factor, secretory growth factor-like protein, VEGF-E
PDGFC/ VEGFE
100 μg
Cell Cycle and Replication
56034
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado