Läs mer
Invitrogen™ Human PDGFR alfa ELISA Utrustning
Produktkod. 15415103
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15415103
Brand: Invitrogen™ EHPDGFRA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Den mänskliga blodplättshärledda tillväxtfaktor-receptorn alfa (Hu PDGFRA) ELISA kvantifierar Hu PDGFRA i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu PDGFRA. Metodens princip The Human PDGFRA solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
PDGFRA är ett cellytereceptortyrosinkinas som binder medlemmar av den trombocytbaserade tillväxtfaktorfamiljen. Dessa tillväxtfaktorer är mitogener för celler av mesenkymalt ursprung. Identiteten för tillväxtfaktorn bunden till en receptormonomer avgör om den funktionella receptorn är en homodimer eller en heterodimer, sammansatt av både blodplättshärledda tillväxtfaktorreceptor-alfa- och betapolypeptider. Studier på knockoutmöss, där homozygositet är dödlig, indikerar att alfaformen av den blodplättshärledda tillväxtfaktorreceptorn är särskilt viktig för njurutvecklingen eftersom möss som är heterozygota för receptorn uppvisar defekta njurfenotyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P16234
Analysintervall 0,49 till 120 ng/ml
Analyskänslighet 400 pg/mL
Kalibreringsområde 0,4 ng/ml till 120 ng/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 120, 3, 17 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIG be, MCP-3, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 5156
Gensymbol CD140A,GAS9,PDGFR-2,PDGFR2,RHEPDGFRA
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neurobiologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CD140A, PDGFR-2, PDGFR2, RHEPDGFRA
Mål PDGFRA (CD140a)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter