Läs mer
PDM2, MedChemExpress
Produktkod. 16430957
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16430957 50 mg -
16424668 10 mg -
16415506 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16430957 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112629
MedChemExpress PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.
PDM2 is a selective, high-affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with an Ki of 1.2±0.4 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PDM2
Fysisk form Solid
CAS 688348-25-6
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H9Cl3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (176.32 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(/C=C/C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 283.58
Formel vikt 283.58
Procent renhet 98.85%