missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PDXDC1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18019277 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18019277 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18019277 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297693UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PDXDC1 Polyclonal specifically detects PDXDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PDXDC1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 4.1.1.-, EC 4.1.1.50, KIAA0251EC 4.1.1, LP8165, pyridoxal-dependent decarboxylase domain containing 1, pyridoxal-dependent decarboxylase domain-containing protein 1
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDXDC1 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23042
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.