Läs mer
Chemsplash PE Disponibel Visitor Coat
Beskrivning
Besökare Polyeten Coat
- 30 GSM polyetentyg
- Dubbfästning med vikkrage
- Elastiska manschetter
- Idealisk för icke-farliga miljöer
- Idealisk för livsmedelsindustrin
- 140 x 120 mm
- PFAS-fri
Beskrivning: Visitors Polythene Coat med dubbstängning framtill, 20 mikron vikt. Lämplig för användning i ett brett spektrum av industrier, med en hopfällbar påse.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lätt besökarrock, labbrock för lätta besökare |
| Storlek | Universell |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Vätskor |
| Visa mer |