Läs mer
Chemsplash PE-präglat dispable förkläde
:
70 x 115 cm
Beskrivning
Engångsförkläde i präglat polyeten
- Bakre slipsar
- Paket med 100 förkläden
- Mått: 70x115 cm
- PFAS-fri
Beskrivning: Detta präglade 15 mikron engångsförkläde är tillverkat av polyeten och är designat för engångsbruk. Den är idealisk för industrikök, städning eller tvättuppgifter. Förklädet har knytband baktill för säker passform och kommer i en förpackning om 100 för bekvämlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Universell |
| Material | Polyeten |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Integrerade band |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Mått (L x B) | 70 x 115 cm |
| Visa mer |