Beskrivning
- Inkl. förstärkande traverser och låssprintar
- Polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Typ | Lagringsnivå |
| Längd (engelska) | 51,18 tum. |
| Längd (metrisk) | 1300.00 mm |
| Bredd (engelska) | 51,18 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1300.00 mm |
| Höjd (engelska) | 1,57 tum. |
| Höjd (metrisk) | 40.00 mm |
| Djup (engelska) | 23,62 tum. |
| Djup (metriskt) | 600.00 mm |
| Visa mer |