Läs mer
asecos™ PE Grid
Produktkod. 17846586 Handla allt asecos Produkter
Change view
Material:
Polyeten
Produktkod. Material
17846586 Polyeten
1 options
Produktkod. 17846586 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31857
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE-gallret är idealiskt för att placera upp till två 200 L fat.
  • Idealisk för depå 31856 och 40065.
Specifikationer
Färg Grå
Material Polyeten
Typ Trumpall Tarp
Längd (engelska) 55,12 tum.
Längd (metrisk) 1400.00 mm
Bredd (engelska) 55,12 tum.
Bredd (metrisk) 1400.00 mm
Höjd (engelska) 1,26 tum.
Höjd (metrisk) 32.00 mm
Djup (engelska) 35,83 tum.
Djup (metriskt) 910.00 mm
Vikt (engelska) 52.91 lb.
Vikt (metrisk) 24 kg