Beskrivning
- För depå 40057 och 40060.
- Kan köras in på 4 sidor.
- Med 3 medar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Typ | Trumpall |
| Längd (engelska) | 23,62 tum. |
| Längd (metrisk) | 600.00 mm |
| Bredd (engelska) | 23,62 tum. |
| Bredd (metrisk) | 600.00 mm |
| Höjd (engelska) | 6.30 tum. |
| Höjd (metrisk) | 160.00 mm |
| Djup (engelska) | 31,50 tum. |
| Djup (metriskt) | 800.00 mm |
| Visa mer |