Läs mer
VITLAB™ PE-HD förvaringsflaskor, utan kran
Produktkod. 10587131
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
Mun:
Smal
Trådstorlek (metrisk):
62.5mm
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mun Trådstorlek (metrisk)
10587131 10 L Smal 62.5mm
1 options
Produktkod. 10587131 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 81646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.42 SEK
    471.38 SEK / Paket med 1
    Save 45.04 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förvara flytande eller fasta prover säkert. VITLAB™ PE-HD förvaringsflaskor har ett säkert skruvlock och stabila bärhandtag för enkel hantering. Tillvalen inkluderar flaskor med bred mun för enkel fyllning och tappade flaskor för bekväm dispensering av vätskor.
Hållbara genomskinliga flaskor tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE). Med eller utan polypropenkran i en mängd olika kapaciteter och munstorlekar.
  • HDPE kännetecknas av ett stort förhållande mellan styrka och densitet
  • Genomskinliga flaskor gör det enkelt att identifiera innehållet
  • Har ett säkert skruvlock för att skydda innehållet, även när flaskan välter
  • Stabila bärhandtag (två handtag i storlekarna 25 och 50L) säkerställer enkel hantering
  • Finns med lättmanövrerade kranar med en ⁄3 4 tums rörkoppling för enkel dispensering
  • Flaskor med bred mun finns för enkel fyllning, speciellt av pulver och pastaliknande ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Lagring av vätskor.
Inkluderar Bärhandtag, skruvlock
Material HDPE
Antal per förpackning 1 förpackning
Produktlinje Förvaringsflaskor, PE-HD, Utan kran
Trådstorlek (metrisk) 62.5mm
Mun Smal
Höjd (metrisk) 425 mm
Diameter (metrisk) 210 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Kanna med handtag