Läs mer
asecos™ PE IBC Station med lagerblock
Handla allt asecos Produkter
Djup (metriskt):
1575,00 mm
1800,00 mm
Beskrivning
- Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
- Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
- Integrerat förvaringsfäste i polyeten med uppåtvända kanter för att förhindra att IBC glider
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | IBC Spillpall |
| Längd (engelska) | 54,33 tum. |
| Längd (metrisk) | 1380.00 mm |
| Bredd (engelska) | 54,33 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1380.00 mm |
| Höjd (engelska) | 29,92 tum. |
| Visa mer |