Läs mer
asecos™ PE IBC-station med påfyllningsyta och galvaniserat rutnät
Produktkod. 17826386 Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Produktkod. 17826386
Brand: asecos™ 24156
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
  • Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Material Polyeten
Typ IBC Spillpall
Längd (engelska) 50,39 tum.
Längd (metrisk) 1280.00 mm
Bredd (engelska) 50,39 tum.
Bredd (metrisk) 1280,00 mm
Höjd (engelska) 33,86 tum.
Höjd (metrisk) 860.00 mm
Djup (engelska) 75,20 tum.
Djup (metriskt) 1910.00 mm
Vikt (engelska) 253.53 lb.
Vikt (metrisk) 115 kg