Läs mer
asecos™ PE IBC-station med påfyllningsyta, utan lagringsnivå
Produktkod. 17896456 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
1280,00 mm
2460,00 mm
3640,00 mm
Produktkod. Bredd (metrisk)
17896456 1280,00 mm
17886496 2460,00 mm
17846496 3640,00 mm
3 options
Produktkod. 17896456
Brand: asecos™ 24155
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Sation är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
  • Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Material Polyeten
Typ IBC Spillpall
Längd (engelska) 50,39 tum.
Längd (metrisk) 1280.00 mm
Bredd (engelska) 50,39 tum.
Bredd (metrisk) 1280,00 mm
Höjd (engelska) 33,86 tum.
Höjd (metrisk) 860.00 mm
Djup (engelska) 75,20 tum.
Djup (metriskt) 1910.00 mm
Vikt (engelska) 191.80 lb.
Vikt (metrisk) 87 kg