Beskrivning
- Komplett korrosionsskydd
- Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
- Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | IBC Spillpall |
| Längd (engelska) | 53,94 tum. |
| Längd (metrisk) | 1370.00 mm |
| Bredd (engelska) | 53,94 tum. |
| Bredd (metrisk) | 1370,00 mm |
| Höjd (engelska) | 28.35 tum. |
| Visa mer |