Läs mer
asecos™ PE IBC station med PE Grid
Produktkod. 17846576 Handla allt asecos Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17846576 1000 l
1 options
Produktkod. 17846576 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 24154
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
PE IBC Station är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
  • Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 l
Material Polyeten
Typ IBC Spillpall
Längd (engelska) 50,39 tum.
Längd (metrisk) 1280.00 mm
Bredd (engelska) 50,39 tum.
Bredd (metrisk) 1280.00 mm
Höjd (engelska) 35,24 tum.
Höjd (metrisk) 895.00 mm
Djup (engelska) 65,35 tum.
Djup (metriskt) 1660.00 mm
Vikt (engelska) 310.85 lb.
Vikt (metrisk) 141 kg