Läs mer
asecos™ PE IBC Station med PE-pall
Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
1430,00 mm
2260,00 mm
Beskrivelse
- Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
- Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
- Idealisk för förvaring av 1 000 liters IBC eller små behållare
- 2 000 kg lastkapacitet per lageryta beroende på containerns egenvikt
- Idealisk för förvaring av vätskor med en maximal specifik vikt på upp till 1 800 kg/m3
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Material | Polyeten |
| Typ | IBC Spillpall |
| Längd (engelska) | 88,98 tum. |
| Längd (metrisk) | 2260.00 mm |
| Bredd (engelska) | 88,98 tum. |
| Bredd (metrisk) | 2260,00 mm |
| Höjd (engelska) | 29,33 tum. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion