Läs mer
asecos™ PE IBC Station med PE-pall
Produktkod. 17836566 Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
1430,00 mm
2260,00 mm
Produktkod. 17836566
Brand: asecos™ 15477
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE IBC Station är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Mycket motståndskraftig mot olja, syra, alkali, etc.
  • Enkel och säker intern transport av den tomma sumpen med gaffeltruck
  • Idealisk för förvaring av 1 000 liters IBC eller små behållare
  • 2 000 kg lastkapacitet per lageryta beroende på containerns egenvikt
  • Idealisk för förvaring av vätskor med en maximal specifik vikt på upp till 1 800 kg/m3
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Material Polyeten
Typ IBC Spillpall
Längd (engelska) 56,30 tum.
Längd (metrisk) 1430.00 mm
Bredd (engelska) 56,30 tum.
Bredd (metrisk) 1430,00 mm
Höjd (engelska) 37,99 tum.
Höjd (metrisk) 965.00 mm
Djup (engelska) 56,30 tum.
Djup (metriskt) 1430.00 mm
Vikt (engelska) 211.64 lb.
Vikt (metrisk) 96 kg