Läs mer
BRAND™ LDPE greppstoppare
Produktkod. 10354061 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10354061
Brand: BRAND™ 114730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) BRAND™ LDPE-greppproppar används med prov- och sedimenteringsrör. Den dubbla ringade proppen förhindrar provläckage. Kantkant ger lätt grepp och hantering.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • För användning med prov- och sedimentationsrör.
  • Dubbelringad propp förhindrar provläckage.
  • Kantkant ger lätt grepp och hantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12 mm
För användning med (applikation) Prov- och sedimentationsrör
För användning med (utrustning) BRAND™ Provrör 114750, 114760
Kvantitet 1000/st.
Storlek 11,5 till 12 Dmm
Material LDPE
Produkttyp Greppstoppare