Läs mer
Chemsplash PE maskintillverkad engångshylsa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058275
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30058275 Gult
30058310 Blått
30058423 Vitt
30058338 Rött
30058468 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30058275 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2527.700.999
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsöverdrag av polyeten är gjorda av 15 mikron polyetenmaterial som är elastiskt i båda ändar för enkel passform.
Engångsöverdrag av polyeten
  • 15 mikron material
  • Elastisk i båda ändar
  • 40 x 20 cm
  • Värmeförseglade sömmar
  • PFAS-fri
Beskrivning: Engångsöverdrag av polyeten är gjorda av 15 mikron polyetenmaterial, elastiska i båda ändar för enkel passform.
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Polyeten
Färg Gult
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Svetsad
Latexfri Ja
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 40 cm