Läs mer
Chemsplash PE maskintillverkad engångshylsa
Beskrivning
Engångsöverdrag av polyeten
- 15 mikron material
- Elastisk i båda ändar
- 40 x 20 cm
- Värmeförseglade sömmar
- PFAS-fri
Beskrivning: Engångsöverdrag av polyeten är gjorda av 15 mikron polyetenmaterial, elastiska i båda ändar för enkel passform.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Produkttyp | Sleeve för allmänt bruk |
| Material | Polyeten |
| Färg | Rött |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Elastiska ändar |
| Sömtyp | Svetsat |
| Latexfri | Ja |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Visa mer |