Läs mer
Chemsplash PE maskintillverkad engångshylsa
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105879
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
White
Produktkod. 30058310
Brand: Chemsplash 2527.300.999
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsöverdrag av polyeten är gjorda av 15 mikron polyetenmaterial som är elastiskt i båda ändar för enkel passform.
Engångsöverdrag av polyeten
  • 15 mikron material
  • Elastisk i båda ändar
  • 40 x 20 cm
  • Värmeförseglade sömmar
  • PFAS-fri
Beskrivning: Engångsöverdrag av polyeten är gjorda av 15 mikron polyetenmaterial, elastiska i båda ändar för enkel passform.
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Polyeten
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Svetsad
Latexfri Ja
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 16 cm