Läs mer
Fisherbrand™ PE-kontakt för skalflaska
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- PE Plug
- Transparent
- Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Transparent |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polyethylene |
| Kvantitet | 100 |
| Typ | Plug |
| Stängningsstorlek | ND15 |