Läs mer
Fisherbrand™ PE-kontakt för skalflaska
Produktkod. 11997061 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
12 mm
15 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11997061 8 mm Paket med 1000
11804960 12 mm Paket med 1000
11556014 12 mm Paket med 100
11824980 15 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11997061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Polyetenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • PE Plug
  • Transparent
  • Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Transparent
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Polyethylene
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND8
Produkttyp Plug