Läs mer
Kartell™ Automatiska byrettbrickor
Produktkod. 10395821
Change view
Diameter (metrisk):
170mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10395821 170mm Varje
1 options
Produktkod. 10395821 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0021500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1907.12 SEK / Paket med 1
    Save 97.88 SEK
    4% Av
I lager
Tvättar Mohr-byretter snabbt och säkert. Kartell™ Automatiska byrettbrickor suger bort förorenat vatten från byretter innan de fylls på automatiskt.
  • Polyetensköljare fylls via spraymunstycke som är placerat ovanpå kanten, ovanför sifonspetsen
  • Förorenat vatten sifon genom avloppet med stor diameter vid sköljarens lägsta punkt
  • Byrettkorgar håller byretter och minimerar brott under processen; köps separat
  • Extra korgar kan användas för förblötläggning medan du använder sköljmedel
  • Utloppsslang till direkt förorenat vatten finns separat
  • Rekommenderat grundset:
    • Byrettsköljare
    • 2 burettkorgar
    • 2 förlängningshandtag för korgar
    • Burettburk
Specifikationer
För användning med Tvätta Mohr Burette
Höjd (metrisk) 990 mm
Diameter (metrisk) 170mm
För användning med (applikation) Tvättar Mohr-byretter
Produkttyp Automatisk byrettbricka