Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Pipettburk av polypropen
Produktkod. 10408282
Change view
Diameter (metrisk):
162mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10408282 162mm Varje
1 options
Produktkod. 10408282 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0021800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    815.97 SEK / Paket med 1
    Save 69.03 SEK
    7% Av
I lager
Robust burk för förvaring av pipetter.
  • Dämpning av polypropen för att undvika avhuggna ändar
  • Burk autoklaverbar vid 120 °C
  • Svetsad flänsad bas ger stabilitet
  • Tätt passande lock för skydd under transport
Specifikationer
För användning med Förvaring av pipett
Höjd (metrisk) 650 mm
Diameter (metrisk) 162mm
Material PP burk med PE lock
Produkttyp Pipettburk