Läs mer
asecos™ PE Racksump för montering med galvaniserat galler
Produktkod. 17846416 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
1780,00 mm
2680,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17846416 2680,00 mm
17806566 1780,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17846416 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 22460
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
PE Rack Sump är godkänd för säker lagring av vattenföroreningar.
  • Racksump
  • PE blå
  • Galler: galvaniserat
  • Sumpkapacitet: 225 liter
  • Lastkapacitet i kg: 800
  • Idealisk för väggmontering
Specifikationer
Färg Blått
Kapacitet (engelska) 59,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 225 L
Material Polyeten
Typ Sump
Längd (engelska) 105,51 tum.
Längd (metrisk) 2680.00 mm
Bredd (engelska) 105,51 tum.
Bredd (metrisk) 2680,00 mm
Höjd (engelska) 7,48 tum.
Höjd (metrisk) 190.00 mm
Djup (engelska) 51,18 tum.
Djup (metriskt) 1300.00 mm
Vikt (engelska) 169.75 lb.
Vikt (metrisk) 77 kg