Läs mer
asecos™ PE-reservoar
Produktkod. 17826546 Handla allt asecos Produkter
Change view
Material:
Polyeten
Produktkod. Material
17826546 Polyeten
1 options
Produktkod. 17826546
Brand: asecos™ 40056
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
PE-reservoaren är idealisk för IBC-stationer: 15477, 24150, 24151, 24154.
  • Stabil, höjdjusterbar PD-design.
  • Behållarjusteringsmått B x D x H (mm): 350 x 400 x 500.
  • Mått B x D (mm): 605 x 785.
Specifikationer
Material Polyeten
Typ IBC-inneslutningsenhet
Längd (engelska) 23,82 tum.
Längd (metrisk) 605.00 mm
Bredd (engelska) 23,82 tum.
Bredd (metrisk) 605.00 mm
Djup (engelska) 30,91 tum.
Djup (metriskt) 785.00 mm
Vikt (engelska) 30.86 lb.
Vikt (metrisk) 14 kg